Learn More
Ammonium Sulfate, purum p.a., Honeywell™
Código de producto. p-7071752 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
Purum p.a., ≥99,0% (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Sulfate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble in water, 0.5/10g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)
Grado purum p.a.
Densidad 1.77g/mL at 25°C