Learn More
Ammonium Sulfate, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
5 Kg
cada uno
Descripción
- Para aplicaciones de precipitación de proteínas, cromatografía líquida y biología molecular
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Sulfate |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.14 |
Grado | Biorreactivo ultrapuro |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 1.77kg |
Título del producto
Ammonium Sulfate, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido