Learn More
Tetratiomolibdato de amonio, 99,95 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium tetrathiomolybdate |
Punto de fusión | 300.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo o cristales |
Cantidad | 50 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% |
Fórmula lineal | (NH4)2MoS4 |
Índice Merck | 15,557 |
Nombre IUPAC | diazanio;bis(sulfanilideno)molibdeno;sulfanida |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.28 |