Learn More
Tetratiomolibdato de amonio, 99,95 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914341
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 15060-55-6 | H10MoN2S4 | 262.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15060-55-6
Fórmula molecular H10MoN2S4
Peso molecular (g/mol) 262.28
Número MDL MFCD00136013
Clave InChI ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
PubChem CID 15251598
SMILES [NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium tetrathiomolybdate
Punto de fusión 300.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95%
Fórmula lineal (NH4)2MoS4
Índice Merck 15,557
Nombre IUPAC Diamonium disulfanida disulfonilidenemolibdenum
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado base de trazas de metales