Learn More
Tiocianato de amonio, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15189233
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1762-95-4
Fórmula molecular CH4N2S
Peso molecular (g/mol) 76.12
Número MDL MFCD00011428
Clave InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
Nombre IUPAC azanio;tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium thiocyanate
Punto de fusión 149.0°C
Color Blanco
pH 4.0 to 6.0 (5% aq. soln.)
Forma física Crystals
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (on dried basis) (Argentometry)
Fórmula lineal NH4SCN
Índice Merck 15,558
Información de solubilidad Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ammonia, practically insoluble in chcl3 and ethyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 1.3
Densidad 1.3000g/mL