Learn More
Ampicillin Sodium Salt, Ultrapure, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7082742 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69-52-3
Fórmula molecular C16H21N3NaO4S
Peso molecular (g/mol) 374.411
Número MDL MFCD00064313
Clave InChI BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Sinónimo ampicillin sodium
PubChem CID 131673879
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico;hidrógeno molecular;sodio
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin Sodium Salt
Punto de fusión 215°C
Forma física Powder
Cantidad 5 g
Beilstein 4119211
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.39
Grado Ultrapuro
Envase Frasco de plástico