Learn More
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ EcoCloth™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Presentan una absorción y un rendimiento económico mejorados gracias a su ligera construcción. Las toallitas Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ para salas limpias superan en absorbancia a las toallitas de celulosa/poliéster de peso estándar comparables. Son ideales para limpiar los productos antes de introducirlos en la sala limpia.
46.45€ - 458.00€
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas para salas limpias Amplitude™ EcoCloth
Material Poliéster Celulosa
Absorbencia Intrinsic: 6,4mL/g; Extrinsic: 356 ml/m²
Peso base 57
Certificaciones/conformidad ISO Clase 6
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
17444502
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Contec™
AMEC0001
10,16 x 10,16 cm (4 x 4 in)
46.45€
paquete de 1200
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
17899950
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Contec™
AMEC0002
15,24 x 15,24 cm (6 x 6 in)
458.00€
paquete de 6000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Añadir a la cesta
16615514
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Contec™
AMEC0003
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
341.00€
paquete de 3600
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-10-2025
Añadir a la cesta
16625514
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Contec™
AMEC0004
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in)
376.00€
paquete de 2100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con tela no tejida hidroentrelazada de poliéster/celulosa resistente y duradera
  • Toalla económica y ligera: ideal para limpiar y absorber derrames en entornos de salas limpias; excelente para su uso en aplicaciones menos críticas
  • Excepcionalmente absorbente en términos de relación peso-capacidad
  • Niveles bajos de partículas y compuestos extraíbles
  • Doble envase para preservar la integridad del producto
  • Recomendadas para su uso en entornos de salas limpias ISO Clase 6 y superiores
  • Limpieza de uso general en los sectores biotecnológico, farmacéutico, de dispositivos médicos y similares
  • Pensado para aplicaciones no abrasivas
Información de órdenes
Peso base:54,2 g/m2.
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas para salas limpias Amplitude™ EcoCloth
Intrinsic: 6,4mL/g; Extrinsic: 356 ml/m²
ISO Clase 6
Poliéster Celulosa
57
Sala blanca