Learn More
Contec™ Toallas Amplitude™ Kappa™ Sterile LE
Designed for wiping in ISO Class 5 environments. Contec™ Amplitude™ Kappa™ Sterile LE Wipes are low endotoxin wipes that meet the FDA standard for bacterial endotoxins using Limulus Amoebocyte Lysate at the endotoxin limit for medical devices at <20 EU/device.
Marca: Contec™ NWPZ0002
637.81 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes: Certificado de esterilidad y Certificado de irradiación incluidos en cada caja.
Descripción
- Toalla estéril, no pirogenica, fabricada con poliéster y lyocell (rayón) sin celulosa
- Ideal para la limpieza de productos y superficies exteriores de los equipos en los sectores biotecnológico, farmacéutico y de dispositivos médicos
- La textura única de la superficie proporciona una limpieza eficaz y facilita la eliminación de partículas
- Niveles bajos de partículas y compuestos extraíbles
- Alta capacidad y tasa de absorción de agua y disolventes
- Irradiado con rayos gamma hasta un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6
Información de órdenes
El envase estéril incluye una bolsa exterior rasgable y una bolsa interior de rasgado lineal; números de lote grabados en ambos sellos de la bolsa para la trazabilidad del lote. Peso base, 65 g/m2.
Compliance
Pasan la prueba LAL para endotoxinas (<20 EU/dispositivo). Validadas a un SAL 10-6 según las directrices del método 1 de AAMI/ISO 11137 para la esterilización de dispositivos médicos.
Especificaciones
Toallitas | |
30 cm | |
30 cm | |
ISO Clase 5 | |
Sala blanca |
12 in | |
12 in | |
Poliéster Lyocell | |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | |
Estéril |