Learn More
Fisherbrand™ Agitador vorticial multitubo analógico
Mezcle hasta 50 muestras a la vez.
2780.00€
Especificaciones
Órbita | 3,6 mm |
---|---|
Intervalo de velocidad | De 1200 rpm a 2500 rpm |
Tipo de producto | Agitador vorticial multitubos |
Altura (imperial) | 16 in |
Altura (métrico) | 40,6 cm |
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15549004
|
Fisherbrand™
80862898 |
230 V |
2780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Mezcle hasta 50 muestras a la vez.
La acción de vórtice se crea sujetando la bandeja superior del recipiente firmemente en su lugar mientras que la bandeja inferior se mueve libremente en una órbita excéntrica definida de 3,6 mm.
- El potente motor permanente de servicio continuo proporciona una mezcla silenciosa y sin vibraciones
- La placa superior se ajusta a lo largo de dos postes de acero inoxidable; extraíble para facilitar el acceso a las muestras
- Base de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Los pies con ventosa amortiguan el movimiento y evitan que se deslice
- Órbita: 3,6mm
- Intervalo de velocidad: De 1200 a 2400 rpm
- Temporizador automático (de 0 a 60 segundos para procedimientos de repetición sencillos)
- Garantía de 5 año
Especificaciones
3,6 mm | |
Agitador vorticial multitubos | |
40,6 cm | |
24,1 cm | |
38,1 cm | |
19 kg | |
50 |
De 1200 rpm a 2500 rpm | |
16 in | |
9,5 in | |
15 pulg | |
42 lb | |
Gradilla de espuma de 50 posiciones, almohadilla en una bandeja, enchufe y cable de tres hilos desaclopable de 92 pulg |