Learn More
Sampling Systems™ Angular Beaker
These angular beaker attachments allow the cup to be set in specific locations while using the TeleScoop.
39.05€ - 182.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Swabbing Template |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduado | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduado | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17912042
|
Sampling Systems™
5065B-252 |
250 mL | Sí | Polipropileno |
39.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17902042
|
Sampling Systems™
5065B-502 |
500 mL | No | Polipropileno |
41.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17982032
|
Sampling Systems™
5065B-1001B |
1 L | No | Acero inoxidable |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17982112
|
Sampling Systems™
5065B-1002 |
1 L | No | Polipropileno |
45.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17992032
|
Sampling Systems™
5065B-2002 |
2 L | No | Polipropileno |
52.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
- A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
- Attachments are interchangeable and simply click into position
Especificaciones
Swabbing Template | |
Autoclavable | |
Reusable | |
No estéril |