Learn More
Anisol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Código de producto. 15681120 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-66-3
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00008354
Clave InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nombre IUPAC anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Anisole
Punto de fusión -37°C
Color Incolora
Densidad 0.995g/mL at 25°C
Punto de ebullición 154°C
Temperatura de inflamación 51°C (123.8°F)
Envase Lata de acero inoxidable
Fórmula lineal CH3OC6H5
Índice de refracción n20/D 1.516(lit.)
Cantidad 20 L
Número UN UN2222
Beilstein 506892
Densidad del vapor 3.7 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™
Forma física Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Anisole
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.