Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Anne
Zapato de seguridad para mujer extremadamente cómodo y estilizado. Incluye la tecnología SmartTecAir™ para eliminar la humedad y el sudor al instante.
103.00€ - 128.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Diseñar | Anne |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999081
|
Emma Safety Footwear
MM92251635 |
35 |
128.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15909091
|
Emma Safety Footwear
MM92251636 |
36 | N/A | ||||||
15919091
|
Emma Safety Footwear
MM92251637 |
37 |
128.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15929091
|
Emma Safety Footwear
MM92251638 |
38 |
128.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15939091
|
Emma Safety Footwear
MM92251639 |
39 | N/A | ||||||
15949091
|
Emma Safety Footwear
MM92251640 |
40 |
128.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15959091
|
Emma Safety Footwear
MM92251641 |
41 |
128.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15969091
|
Emma Safety Footwear
MM92251642 |
42 |
128.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
- GripForce™ Easy Twist
- Estructura de microfibra
- ESD: Descarga electrostática
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Acero |
Cordones | |
Anne | |
Microfibra |