Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Ring Light
Fiber Optic Ring Lights are available as annular or darkfield versions with specific advantages. For all Ring Lights we offer adapters for a variety of objective series.
Marca:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157420
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11840993
  • 754.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Descripción
  • Luz anular con fibra óptica Puravis ecológica
  • Haz de fibra protegido con revestimiento de metal-PVC flexible
  • Carcasa de aluminio anodizado, negro y resistente
  • Longitud flexible: 1000mm
Especificaciones
Especificaciones
Luz con fibra óptica
96 mm
Illumination for Stero-Microscopy
1 in.
3.3 ft.
Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas
3.8 in.
66 mm
Fuentes de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL
26 mm
1000 mm para la parte flexible
30 to 300 mm