Learn More
Fisherbrand™ Bloques de aluminio anodizado
Útiles para una gran variedad de aplicaciones en entornos de biología molecular, histología, clínicos, medioambientales e industriales. Los bloques de aluminio anodizado Fisherbrand™ se utilizan con los termobloques digitales Fisherbrand.
Marca: Fisherbrand™ D1113
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Excelente transferencia de calor
- Anodizado para resistir los choques térmicos
- Disponible para adaptarse a una amplia gama de recuentos y tamaños de tubos de ensayo
Especificaciones
Capacidad para 20 tubos de 13 mm | |
Aluminio anodizado | |
1 kg |
Para tubos de ensayo | |
Bloque |