Learn More
Techne™ Inserto Techne Dri-Block de aluminio anodizado
Click to view available options
Tamaño del tubo:
19 mm (Diám.)
No. of Places:
8
Descripción
- Para usar con calentadores Techne™ Dri-Block
- La mayoría de los bloques tienen un agujero separado para acomodar un termómetro si es necesario.
- Los calentadores Techne Dri-Block pueden alojar insertos de bloques en cualquier combinación (si el tamaño lo permite)
- En función de la combinación de bloques seleccionada, se pueden utilizar separadores de plástico para rellenar un hueco de media anchura, lo que garantiza un rendimiento térmico óptimo
- Una conexión estrecha de los tubos de muestras garantiza una transferencia eficaz del calor
- Uniformidad de control de temperatura térmica excepcionalmente alta
- Los bloques de media anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 37 × 50 mm
- Los bloques de anchura sencilla tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 75 × 50 mm
- Los bloques de doble anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 150 × 61 mm
- Los bloques de triple anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 225 × 50 mm
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Pocillos cónicos |
Material | Aluminio anodizado |
No. of Places | 8 |
Tipo | Inserto Dri-Block™ |
Incluye | Con orificio para termómetro |
Tamaño del tubo | 19 mm (Diám.) |
Fondo del pocillo (imperial) | 1,89 in |
Fondo del pocillo (métrico) | 48 mm |
Diámetro del pocillo (imperial) | 0,75 in |
Diámetro del pocillo (métrico) | 19 mm |