Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Anouk
Un zapato atractivo y femenino sumamente cómodo, independientemente de la dureza del suelo. La exclusiva tecnología SmartTecAir™ elimina la humedad y la transpiración al instante. Diseñado de forma anatómica y adaptado al pie, el zapato de perfil bajo cuenta con certificación ESD y propiedades anti-fatiga.
116.00€ - 144.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Diseñar | Anouk |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999101
|
Emma Safety Footwear
MM94651635 |
35 |
144.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15909111
|
Emma Safety Footwear
MM94651637 |
37 | N/A | ||||||
13286584
|
Emma Safety Footwear
MM94651639 |
39 |
141.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15919111
|
Emma Safety Footwear
MM94651640 |
40 |
144.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15929111
|
Emma Safety Footwear
MM94651641 |
41 |
144.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 11-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15939111
|
Emma Safety Footwear
MM94651642 |
42 | N/A | ||||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Estructura de microfibra
- GripForce™ Easy Twist
- Certificado ESD
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Acero |
Cordones | |
Anouk | |
Microfibra |