Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-612 Butyl Viton Chemical Resistant Gloves
Butyl and viton industrial gloves offer advanced chemical resistance, protecting against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons, as well as concentrated mineral acids.
236.00€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Negro
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15806942
Ver documentos
Ansell
38612100
10
236.00€
1 par
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gloves offer advanced chemical resistance and feature a 0.3mm butyl-viton layer.
  • Designed with a naturally curved ergonomic shape to enhance comfort, ensure dexterity, and make donning and doffing easier.
  • Recommended for automotive, life sciences, chemical, and emergency medical service industries.
Especificaciones
Especificaciones
ANSI 3
No
Negro
Viton™, Butilo
0,30 mm
No
BCFLPST
Con reborde
Sin revestir
12 in
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Industrial
Sí
11 mil
EN 388:1010, EN 388:1010X
Tipo A
Solo hongos, bacterias
Suave
38-612 10 103212
30,4 cm