Learn More
Ansell Guantes de uso ligero con revestimiento de inmersión en palma/dedos HyFlex™ 11-537, INTERCEPT™ y tecnología GRIP™
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- INTERCEPT Technology ofrece protección frente a cortes.
- La tecnología ANSELL GRIP permite trabajar en condiciones grasas o húmedas.
- Tecnología ZONZ™ Comfort Fit para ofrecer transpirabilidad y un movimiento ergonómico
- Revestimiento de inmersión 3/4 y formulación de tecnología FORTIX™ para resistencia a la abrasión y agarre
- Material de revestimiento de nitrilo sin silicona
- La suciedad no se aprecia en la palma, por lo que se puede llevar por periodos más largos de tiempo.
- Puño tejido
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Estructura | Tejido |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Gris, Negro |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Specific |
Latex Free | Sí |
Material | HPPE, Fiberglass, Spandex, Nylon, Foam Nitrile |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |