Learn More
Ansell Guantes de uso ligero con revestimiento de inmersión en palma/dedos HyFlex™ 11-537, INTERCEPT™ y tecnología GRIP™
Código de producto. 16039621 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Los guantes de calibre 18 ultraligeros con revestimiento de inmersión de la palma y los dedos ofrecen un rendimiento de agarre excepcional, comodidad y protección frente a cortes fiable.
  • INTERCEPT Technology ofrece protección frente a cortes.
  • La tecnología ANSELL GRIP permite trabajar en condiciones grasas o húmedas.
  • Tecnología ZONZ™ Comfort Fit para ofrecer transpirabilidad y un movimiento ergonómico
  • Revestimiento de inmersión 3/4 y formulación de tecnología FORTIX™ para resistencia a la abrasión y agarre
  • Material de revestimiento de nitrilo sin silicona
  • La suciedad no se aprecia en la palma, por lo que se puede llevar por periodos más largos de tiempo.
  • Puño tejido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Nitrilo
Color Gris, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Sí
Material HPPE, Fiberglass, Spandex, Nylon, Foam Nitrile
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 11
Norma EN388 EN 388:4X42B, EN 388:4342
Para utilizar con (aplicación) Montaje de piezas pequeñas, trabajos sencillos, mantenimiento y manipulación de materiales lisos, resbaladizos o afilados, como vidrio, láminas metálicas, baldosas o chapa
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Tecnología ANSELL GRIP™
Material de revestimiento HPPE, fibra de vidrio, spandex, nailon
Revestimiento Lined
Modelo 11-537 11
Tipo de empaquetado Case
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Serie HyFlex™ 11-537
Estilo de pulgar Wing
Longitud (imperial) 8,2 in
Longitud (métrico) 20 cm