Learn More
Ansell Guantes ligeros resistentes a los cortes HyFlex™ 11-518
Proporcionan una movilidad similar a la que se tiene con las manos desnudas gracias a un revestimiento de calibre 18 de uso ligero. Los guantes ligeros resistentes a cortes cumplen con los estándares de protección contra cortes ANSI nivel 2.
209.00€
Especificaciones
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Struttura Tejido
Coating Material Poliuretano
Colore Azul
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Size Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Size Precio Cantidad y disponibilidad  
12608665
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
11518060
6
209.00€
12 pares
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12628665
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
11518080
8
209.00€
12 pares
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12638665
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
11518090
9
209.00€
12 pares
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12648665
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
11518100
10
209.00€
12 pares
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
12658665
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
11518110
11
209.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Movilidad similar a la que se tiene con las manos desnudas para una mayor sensibilidad táctil
  • Primer guante de calibre 18 comercializado con resistencia frente a cortes ANSI™ de nivel 2
  • La tecnología Dyneema™ Diamond proporciona una excelente relación entre movilidad y resistencia frente a cortes para trabajar de forma cómoda y segura.
  • La fibra fina y suave transpira para mantener las manos frescas y secas.
  • El modelo D3 Pinky se adapta al contorno natural de la mano.
  • Revestimiento fino de poliuretano
  • El revestimiento ofrece una alta sensibilidad táctil.
  • Su alta resistencia a la abrasión prolonga la vida útil de los guantes.
Compliance
Protección contra cortes ANSI™ nivel 2.
Especificaciones
Especificaciones
ANSI 3
Tejido
Azul
Specific
Guantes resistentes a cortes
Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales, productos químicos, servicios públicos, almacenamiento
Elastizado
Nailon, spandex, Dyneema™
Case
HyFlex™ 11-518
8,2 in
CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Poliuretano
ANSI A2
Nylon, Spandex, Dyneema Diamond, Polyurethane
EN 388:3X31B, EN 388:3331
Unisex
Rough
Lined
ANSI/ISEA 105-16 Level 1
Wing
21 cm