Learn More
Ansell Guantes de protección contra cortes de calibre 10 con resistencia media HyFlex™ 11-735, tecnología INTERCEPT™
Los guantes transpirables ofrecen un rendimiento de resistencia frente a cortes de nivel C (ANSI A4) para obtener una resistencia frente a cortes maximizada. Fabricados a partir de Lycra, que es suave y fresca en la piel, para ofrecer comodidad durante todo el día
Marca: Ansell 11735100
152.32 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
Descripción
- De peso ligero y uso cómodo durante largas jornadas de trabajo
- El revestimiento contiene Lycra™ optimizado para refrescar mejor la piel.
- El revestimiento de poliuretano (PU) sin silicona de la palma proporciona un agarre mejorado en entornos ligeramente grasos para una manipulación segura.
- El revestimiento gris oculta la suciedad en entornos que están expuestos a la suciedad.
- Resistencia frente a cortes de nivel EN 5 (ANSI nivel 4)
- Nivel de resistencia a la abrasión EN 4 (ANSI nivel 6)
- Disponibles en tallas de la 6 a la 11
Especificaciones
ANSI 6 | |
Tejido | |
Blanco, Negro | |
Specific | |
Fiberglass, HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylene | |
10 | |
Montaje de piezas y componentes pequeños, corte y mantenimiento de piezas pequeñas secas o ligeramente grasas, mantenimiento general y fabricación de metales | |
Tejido | |
Fibra de vidrio, HPPE, nailon, spandex | |
11-735 10 163846 | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 3 | |
Wing | |
22,4 cm |
CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II | |
Poliuretano | |
ANSI A4 | |
Yes | |
Guantes resistentes a cortes | |
EN 388:4X43C, EN 388:4543 | |
Unisex | |
Rough | |
Lined | |
Case | |
HyFlex™ 11-735 | |
8,8 in |