Learn More
Ansell Guantes industriales de nailon/spandex con revestimiento de nitrilo de espuma HyFlex™ 11-818
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
8
11
Descripción
- El revestimiento de nailon/spandex suave de calibre 18 proporciona una fina segunda piel para aumentar la comodidad del usuario y el nivel de cumplimiento.
- El revestimiento de espuma de 0,7 mm de nitrilo ultradelgado pendiente de patente FORTIX™ mejora el agarre en seco y dura 2 veces más que los revestimientos tradicionales.
- El revestimiento es un 20 % más transpirable que las formulaciones anteriores para que las manos estén más frescas y secas.
- La tecnología ZONZ™ Comfort Fit proporciona un tejido optimizado en la base del dedo meñique, en todas las yemas de los dedos y en la palma de la mano.
- Cuentan con un proceso de lavado exclusivo que extrae eficazmente las impurezas, creando así guantes más limpios y cómodos.
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Chlorinated | No |
Estructura | Knit |
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Azul |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Acabado exterior | Rough |
Hand | Específico |
Material | Nailon, Spandex |