Learn More
Ansell Guantes de peso alto con revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 28-359 con puño NitraGold™
Los guantes combinan la resistencia de las fibras de aramida con el agarre y la flexibilidad de la avanzada tecnología de revestimiento de nitrilo de Ansell. El manguito NitraGold™ proporciona protección mecánica contra cortes y abrasión.
278.00€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
Material del manguito | NitraGold™ |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Negro, Dorado |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12660812
|
Ansell
28359080 |
8 |
278.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12670812
|
Ansell
28359090 |
9 |
278.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12650812
|
Ansell
28359100 |
10 |
278.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- El diseño altamente resistente proporciona un nivel considerable de protección.
- La estructura de fibra de aramida Kevlar™ es sólida y duradera.
- El revestimiento de nitrilo es resistente al aceite y mejora las capacidades de agarre.
- El manguito NitraGold™ proporciona protección mecánica contra cortes y abrasión.
Especificaciones
ANSI 4 | |
NitraGold™ | |
Negro, Dorado | |
Específico | |
4321C | |
Fibra de aramida |
EN 420:2003 + A1:2009; categoría III | |
Nitrilo | |
ANSI A3 | |
Guantes recubiertos por inmersión | |
Montaje/reparación de automoción | |
ActivArmr™ 28-359 |