Learn More
Ansell Guantes resistentes al fuego con revestimiento de espuma ActivArmr™ 80-813
Los guantes resistentes a las llamas proporcionan protección de categoría 2 ante el riesgo/peligro de arcos eléctricos contra los riesgos de arcos eléctricos. La cubierta de fibra de aramida permite una manipulación segura de objetos afilados.
Marca: Ansell 80813090
264.13 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- La cubierta de fibra de aramida es inherentemente resistente a las llamas y permite una manipulación segura de objetos afilados
- El revestimiento de espuma de neopreno mejora el agarre en condiciones secas, húmedas o grasas.
- La clasificación para arcos de 12 cal/cm2 cumple con la categoría 2 según el riesgo NFPA 70E.
- El diseño ergonómico es cómodo y muy flexible.
Compliance
Cumple con la categoría de peligro 1 según la definición de la norma NFPA 70E. ATPV = 9,4 cal/cm2; ASTM™ 2675-13. Resistencia a los cortes de CPPT: Nivel de rendimiento 4 de ANSI™/ISEA.
Especificaciones
ANSI 3 | |
Categoría 2 según el riesgo NFPA 70E | |
Knit | |
Verde, Negro | |
Específico | |
Arc Flash Gloves | |
2X42C | |
Tejido | |
ActivArmr™ 80-813 | |
13 |
Nivel 2 | |
EN 407: 412110 | |
Neopreno | |
ANSI A4 | |
Fibra de aramida | |
9 | |
Montaje de automoción, funcionamiento de equipos/maquinaria, minería y trabajos de servicios públicos | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 2 | |
Wing | |
8.86 to 10.24 in. |