Learn More
Ansell Guantes resistentes al fuego con revestimiento de espuma ActivArmr™ 80-813
Los guantes resistentes a las llamas proporcionan protección de categoría 2 ante el riesgo/peligro de arcos eléctricos contra los riesgos de arcos eléctricos. La cubierta de fibra de aramida permite una manipulación segura de objetos afilados.
Marca:  Ansell 80813100
264.13 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12832253
  • 374.00€ / 12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Descripción
  • La cubierta de fibra de aramida es inherentemente resistente a las llamas y permite una manipulación segura de objetos afilados
  • El revestimiento de espuma de neopreno mejora el agarre en condiciones secas, húmedas o grasas.
  • La clasificación para arcos de 12 cal/cm2 cumple con la categoría 2 según el riesgo NFPA 70E.
  • El diseño ergonómico es cómodo y muy flexible.
Compliance
Cumple con la categoría de peligro 1 según la definición de la norma NFPA 70E. ATPV = 9,4 cal/cm2; ASTM™ 2675-13. Resistencia a los cortes de CPPT: Nivel de rendimiento 4 de ANSI™/ISEA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ANSI 3
Categoría 2 según el riesgo NFPA 70E
Knit
Verde, Negro
Específico
Arc Flash Gloves
2X42C
Tejido
ActivArmr™ 80-813
13
Nivel 2
EN 407: 412110
Neopreno
ANSI A4
Fibra de aramida
10
Montaje de automoción, funcionamiento de equipos/maquinaria, minería y trabajos de servicios públicos
ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Wing
8.86 to 10.24 in.