Learn More
Ansell Guantes aislados ActivArmr™ Winter Monkey Grip™ 23-173 con revestimiento de PVC para uso intensivo
El revestimiento de PVC texturizado protege las manos de abrasiones y proporciona agua, aceite y repelencia de grasa. El aislamiento de espuma permanece flexible y ayuda a mantener las manos calientes en aplicaciones frías.
248.00€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Coating Material PVC
Color Naranja
Cut Resistance Rating ANSI A1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12640782
Ver documentos
Ansell
23173100
10
248.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Añadir a la cesta
12650782
Ver documentos
Ansell
23173110
11
248.00€
12 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes industriales
  • El revestimiento de PVC proporciona un repelente al agua, el aceite y la grasa
  • El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes
  • Buen agarre para una mayor seguridad al manipular objetos de alta resistencia
  • Dedos curvos, pulgar con solapa y forro de algodón de tejido suave ofrece mayor comodidad
  • Mantiene las manos calientes, secas y protegidas de abrasiones
  • El revestimiento de PVC permanece flexible a bajas temperaturas
  • Buen agarre
Aplicaciones:
  • Montaje y desmontaje de equipos
  • Reparación de equipos y mantenimiento
  • Fabricación de piezas de metal, láminas de vidrio
  • Manipulación de herramientas de limpieza y aplicaciones
  • Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
  • Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Especificaciones
Especificaciones
ANSI 3
PVC
ANSI A1
Específico
Almacenamiento en frío, reparación de equipos, fabricación de metales y almacenamiento
Algodón
EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Naranja
Totalmente texturizados
3241B
Seguridad
23-173