Learn More
Antraquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Anthraquinone |
Punto de fusión | 283.0°C to 288.0°C |
Color | Verde amarillento a tostado |
Punto de ebullición | 379.0°C to 381.0°C |
Temperatura de inflamación | 185°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 07, 781 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Anthraquinone
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Anthraquinone