Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Mouse IgG2b Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marca: Invitrogen™ M32407
242.25 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
Goat anti-Mouse IgG2b Cross-Adsorbed Secondary Antibody for Western Blot, IHC, ELISA
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Especificaciones
Mouse IgG2b Cross-Adsorbed | |
Polyclonal | |
HRP | |
Goat | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
Mouse | |
Secondary Antibody | |
IgG |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
1.0 mg/mL | |
PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.19% Kathon™ CG; pH 7.4 | |
Mouse IgG2b. | |
1 mL | |
Secondary | |
4°C | |
Liquid | |
Responsibly packaged |
Seguridad y manipulación
- Goat anti-Mouse IgG2b Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone