Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Alfombras antibacterianas
Utilice las alfombras antibacterianas CEEC Control Environ Eqpt Corp™ para adherirlas directamente al suelo o a un marco de aluminio. Después de su uso, retire las hojas, que están fabricadas en polietileno.
Marca: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ CSM183634PWW
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Lista de las bacterias y de los mohos retenidos• Gram +: Bacillus, Brevibacterium, Cellulomonas, Sarchina, Staphyloccus, Streptococcus, Streptomyces
• Fungi: Aspergillus, Aureobasidium, Candida, Chaetomium, Cladosporium, Gliociadium, Lentinus, Lenzites, Mucor, Penicilium, Phoma, Rhizopus, Rhototorula, Saccharomyces, Trichophyton.
Especificaciones
45 x 91 cm | |
120/Pk. | |
Blanco |