Learn More
Thermo Scientific™ Purificación de anticuerpos en columna de proteína A.
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Este kit contiene: 1 l de 1 M de Tris-HCl (pH de 8.0) y 500 ml 100 mm de glicina (pH 3.0).
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Tampón de purificación |
Para utilizar con (aplicación) | Tampones que se utilizarán al realizar la purificación de anticuerpos con proteína A inmovilizada. |
Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
Cantidad | 1 kit |
Formulario | Líquido |