Learn More
Contec™ Toallas Anticon™ Gold HeavyWeight™
Fabricadas con 100% de poliéster de filamento continuo con una construcción de doble tejido interlock. Las toallitas Contec™ Anticon™ Gold HeavyWeight™ tienen bordes sellados para reducir la generación de partículas y fibras.
713.00€ - 805.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Wipe |
---|---|
Longitud (imperial) | 9 in |
Longitud (métrico) | 23 cm |
Anchura (imperial) | 9 in |
Anchura (métrico) | 23 cm |
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16338147
![]() |
Contec™
GDHW0101 |
150/bolsa, 8 bolsas/caja |
713.00€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10470225
![]() |
Contec™
|
2 Bolsas x 75 Toallitas, 8 Bolsas/caja |
805.00€
paquete de 1200 |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Anticon Gold HeavyWeight uses patented textile technology to achieve superior sorption characteristics for critical applications. The proprietary sealed edges of these wipes allows the use of 100% of the wipe for cleaning without the worry of harming delicate surfaces. The sealed edges also reduce particle and fiber generation. Anticon Gold HeavyWeight wipes' low sub-micron particles and fiber counts are ideal for use in the most critical environments. Cleanroom laundered and packaged. Also available with Particle Attraction Technology (P.A.T.).Features & Benefits:
- Recommended for ISO Class 3-8 environments
- Sealed edges to reduce particle and fiber generation
- Low sub-micron particles and fiber counts
- High sorptive capacity and fast adsorption rate for superior spill control
- High tensile strength to eliminate tearing and snagging in tough cleaning applications
- Manufactured from 100% continuous filament polyester and specially processed for superior cleanliness and sorbency
- Cleanroom laundered
- Tested in accordance with the IEST Recommend Practices for the Evaluation of Wiping Materials for Critical Environments
- Offered in bulk and stacked packaging
- Available with Particle Attraction Technology (P.A.T.)
Especificaciones
Cleanroom Wipe | |
23 cm | |
23 cm | |
230 x 230 mm |
9 in | |
9 in | |
Poliéster |