Learn More
Bromuro de antimonio(III), 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
60.50€ - 215.07€
CAS | 7789-61-9 |
---|---|
Fórmula molecular | Br3Sb |
Peso molecular (g/mol) | 361.472 |
Número MDL | MFCD00016317 |
Clave InChI | RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 |
PubChem CID | 24615 |
Nombre IUPAC | tribromoestibano |
SMILES | Br[Sb](Br)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11388688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041574.09 |
10 g |
60.50€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11398688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041574.18 |
50 g |
215.07€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Antimony(III) bromide is used in the production of other antimony compounds, in chemical analysis, as a mordant, and in dyeing. It can be added to polymers such as polyethylene as a fire retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7789-61-9 | |
361.472 | |
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K | |
24615 | |
Br[Sb](Br)Br |
Br3Sb | |
MFCD00016317 | |
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 | |
tribromoestibano |
Especificaciones
280°C | |
96.6°C | |
(base metálica) | |
MFCD00016317 | |
14,706 | |
Soluble in dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid,carbon disulfide,alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform. | |
Br[Sb](Br)Br | |
361.472 | |
361.48 | |
1.74 | |
4.148 g/mL |
Antimony(III) bromide | |
7789-61-9 | |
Br3Sb | |
UN3260 | |
antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3 | |
RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K | |
tribromoestibano | |
24615 | |
99.5% | |
Moisture sensitive |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H332
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-179-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes