Learn More
Bromuro de antimonio(III), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330348
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
Antimony(III) bromide is used in the synthesis of antimony compounds, in semiconductors and chemical analysis. It acts as a fire retardant in polyethylene polymers, as mordant and in dyeing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-61-9
Fórmula molecular Br3Sb
Peso molecular (g/mol) 361.472
Número MDL MFCD00016317
Clave InChI RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
Nombre IUPAC tribromoestibano
SMILES Br[Sb](Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 280°C
Nombre del producto químico o material Antimony (III) bromide
Punto de fusión 96.6°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Masa de 5-10 mm, en ampolla bajo argón
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,706
Información de solubilidad Soluble in alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform,dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.48
Porcentaje de pureza 99.999%
Envase Ampolla
Índice de refracción 1.74
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 4.418 g/mL