Learn More
Cloruro de antimonio(III), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433944
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Antimony(III) chloride is engaged to detect certain compounds, such as cholesterols. It is a complexing agent used in the colorimetric Carr-Price test for detecting carotenoids including vitamin A. It is employed as a mordant and a fabric flame retardant. It is used as a catalyst for chlorinationn and polymerization reactions. It is used to coat the steel to make bronze, used as a cutting material of antimony salt and as a preservative in medicine. It is used as an analytical reagent for chloral and aromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de antimonio(III) se utiliza para detectar ciertos compuestos, como los colesteroles. Es un agente complejo que se utiliza en la prueba colorimétrica de Carr-Price para detectar carotenoides incluyendo la vitamina A. Se emplea como mordiente y pirorretardante en tejidos. Se utiliza como catalizador de las reacciones de cloración y polimerización. Se usa para revestir el acero para hacer bronce, como material de corte de sal antimonio y como conservante en medicina. Se utiliza como reactivo analítico para cloral y aromáticos.
Solubilidad
Soluble en agua, ácido clorhídrico, alcohol, benceno, disulfuro de carbono, dioxano, cloroformo, éter, acetona y tetracloruro de carbono. Insoluble en bases orgánicas.
Notas
Sensible a la humedad y higroscópico en la naturaleza. Es corrosivo para los metales y tejidos. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. Se descompone en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-91-9
Fórmula molecular Cl3Sb
Peso molecular (g/mol) 228.11
Número MDL MFCD00011212
Clave InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 223.5°C
Nombre del producto químico o material Antimony (III) chloride
Punto de fusión 73.4°C
Cantidad 500 g
Número UN UN1733
Índice Merck 14,707
Información de solubilidad Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
Nombre IUPAC tricloroestibano
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Pungent
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.14