Learn More
Cloruro de antimonio(III), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Antimony(III) chloride is engaged to detect certain compounds, such as cholesterols. It is a complexing agent used in the colorimetric Carr-Price test for detecting carotenoids including vitamin A. It is employed as a mordant and a fabric flame retardant. It is used as a catalyst for chlorinationn and polymerization reactions. It is used to coat the steel to make bronze, used as a cutting material of antimony salt and as a preservative in medicine. It is used as an analytical reagent for chloral and aromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de antimonio(III) se utiliza para detectar ciertos compuestos, como los colesteroles. Es un agente complejo que se utiliza en la prueba colorimétrica de Carr-Price para detectar carotenoides incluyendo la vitamina A. Se emplea como mordiente y pirorretardante en tejidos. Se utiliza como catalizador de las reacciones de cloración y polimerización. Se usa para revestir el acero para hacer bronce, como material de corte de sal antimonio y como conservante en medicina. Se utiliza como reactivo analítico para cloral y aromáticos.
Solubilidad
Soluble en agua, ácido clorhídrico, alcohol, benceno, disulfuro de carbono, dioxano, cloroformo, éter, acetona y tetracloruro de carbono. Insoluble en bases orgánicas.
Notas
Sensible a la humedad y higroscópico en la naturaleza. Es corrosivo para los metales y tejidos. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. Se descompone en agua.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 223.5°C |
Nombre del producto químico o material | Antimony (III) chloride |
Punto de fusión | 73.4°C |
Cantidad | 2500 g |
Número UN | UN1733 |
Índice Merck | 14,707 |
Información de solubilidad | Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases. |
Nombre IUPAC | antimony(3+) trichloride |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.11 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |