Learn More
Yoduro de antimonio(III), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058592
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
CAS: 7790-44-5 | I3Sb | 502.47 g/mol
Antimony(III) iodide is used as a dopant in the preparation of thermoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-44-5
Fórmula molecular I3Sb
Peso molecular (g/mol) 502.47
Número MDL MFCD00016322
Clave InChI KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
Nombre IUPAC antimony(3+) triiodide
SMILES [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 420°C
Nombre del producto químico o material Antimony (III) iodide
Punto de fusión 168°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,710
Información de solubilidad Soluble in benzene,alcohol,acetone,CS2,HCl,KI,SnCl4,C2H7N. Insoluble in CHCl3,and CCl4.Soluble in benzene,alcohol,acetone,carbondisulfide,hydrochloric acid,potassium iodide,tinterachloride,dimethylamine. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in chloroform and carbonterachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.46
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Acrid
Envase Ampolla
Sensibilidad Moisture sensitive
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony(III) iodide, ultra dry
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Antimony(III) iodide