Learn More
Óxido de antimonio(III), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10125080
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-64-4
Fórmula molecular O3Sb2
Peso molecular (g/mol) 291.52
Número MDL MFCD00011214
Clave InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Antimony trioxide
Nombre IUPAC trioxidandiuro de diantimonio(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1550°C
Nombre del producto químico o material Antimony(III) oxide
Punto de fusión 656°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Sb2O3)
Fórmula lineal Sb2O3
Índice Merck 15,699
Información de solubilidad Solubility in water: 2.7mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hot water,soluble in conc. hcl,acetic acid,sulfuric acids,,solutions of alkali hydroxides
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.42
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony(III) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.