Learn More
Telururo de antimonio(III), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303358
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para deposición al vacío. Activador en la industria del vidrio. Industrias de pinturas y adhesivos. Pigmentos, fritas cerámicas. Como material semiconductor, tiene un gran efecto termoeléctrico y, por lo tanto, se utiliza en refrigeradores de estado sólido.
For vacuum deposition. Activator in glass industry. Paints and Adhesives industries. Pigments, Ceramic frites. As semiconductor material, it has a large thermoelectric effect and is therefore used in solid state refrigerators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1327-50-0
Fórmula molecular Sb2Te3
Peso molecular (g/mol) 626.32
Número MDL MFCD00016320
Clave InChI BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
PubChem CID 6369653
Nombre IUPAC telanilidenoantimonio;telurio
SMILES [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony(III) telluride
Punto de fusión 629°C
Forma física Masa de 3-12 mm
Cantidad 50 g
Número UN UN1549
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 626.3
Porcentaje de pureza 99.999%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 6.5
Densidad 6.5