Learn More
Pentasulfuro de antimonio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15264218
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1315-04-4
Fórmula molecular S5Sb2
Peso molecular (g/mol) 403.82
Número MDL MFCD00016321
Clave InChI PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo antimony pentasulfide, antimony v sulfide, antimony red, antimonic sulfide, antimonial saffron, antimony sulfide sb2s5, antimony sulfide golden, golden antimony sulfide, diantimony pentasulphide, goldschwefel
PubChem CID 16683083
Nombre IUPAC [bis(sulfanilideno)-$l^{5}-estibanil]sulfanil-bis(sulfanilideno)-$l^{5}-estibano
SMILES S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony pentasulfide
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Sb2S5
Índice Merck 15,688
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.83
Porcentaje de pureza ≥54% (Sb)
Grado Pure