Learn More
Pentasulfuro de antimonio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077238 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
CAS: 1315-04-4 | S5Sb2 | 403.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1315-04-4
Fórmula molecular S5Sb2
Peso molecular (g/mol) 403.82
Número MDL MFCD00016321
Clave InChI PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo antimony pentasulfide, antimony v sulfide, antimony red, antimonic sulfide, antimonial saffron, antimony sulfide sb2s5, antimony sulfide golden, golden antimony sulfide, diantimony pentasulphide, goldschwefel
PubChem CID 16683083
Nombre IUPAC [bis(sulfanilideno)-$l^{5}-estibanil]sulfanil-bis(sulfanilideno)-$l^{5}-estibano
SMILES S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony pentasulfide
Cantidad 50 g
Fórmula lineal Sb2S5
Índice Merck 15,688
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.83
Porcentaje de pureza ≥54% (Sb)
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony pentasulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Antimony pentasulfide