Learn More
Carga de antimonio, 6,35 mm y hacia abajo, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416745
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-36-0
Fórmula molecular Sb
Peso molecular (g/mol) 121.76
Número MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clave InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray shot
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metals basis)
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC antimonio
Olor Odorless
Formulario Carga, 6,35 mm y hacia abajo