Learn More
Estándar de comprobación de interferencias ICP 5, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10750195 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Sb1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Materiale o nome chimico Interference Check Standard 5
Imballaggio Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-36-0, 87-69-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Formula molecolare Sb
Numero MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
InChI Key WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Sb]
IUPAC Name antimonio
Solvent or Matrix H2O/0.6% Tart. Acid/Tr. HNO3
Molecular Weight (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:30304
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio