Learn More
Tricloruro de antimonio, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10457002
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-91-9
Fórmula molecular Cl3Sb
Peso molecular (g/mol) 228.11
Número MDL MFCD00011212
Clave InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony trichloride
Color Incolora
Forma física Liquid
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal SbCl3
Fieser 08,19
Índice Merck 15, 696
Nombre IUPAC antimony(3+) trichloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.11
Porcentaje de pureza ≥99.4% (Iodimetry)
Envase Glass bottle
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony trichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.