Learn More
Cloruro de antimonio(V), 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 92.0°C (30.0 mmHg) |
Nombre del producto químico o material | Antimony(V)-chloride |
Punto de fusión | 2.8°C |
Nombre de nota | 99% |
Color | De incoloro a amarillo |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min |
Fórmula lineal | SbCl5 |
Fieser | 01,42; 04,21; 05,18; 06,22; 07,12; 15,14; 17,17 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Antimony(V)-chloride
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de antimonio(V), 99 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido