Learn More
Cloruro de antimonio(V), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383837
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
CAS: 7647-18-9 | Cl5Sb | 299.02 g/mol
It is used as a polymerization catalyst, a chlorinating agent, an intermediate in chemical synthesis, also a strong oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-18-9
Fórmula molecular Cl5Sb
Peso molecular (g/mol) 299.02
Número MDL MFCD00011213
Clave InChI VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Sinónimo antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid german
PubChem CID 24294
Nombre IUPAC Pentacloruro de antimonio
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 79°C (22mmHg)
Nombre del producto químico o material Antimony(V) chloride
Punto de fusión 2.8°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Líquido, envasado bajo argón
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1730
Índice Merck 14,695
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.02
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.601
Sensibilidad Moisture Sensitive
Densidad 2.336g/mL