Learn More
Compuesto de fluoruro de antimonio(V) con grafito, mezcla 1:1, Thermo Scientific™
Código de producto. 15450847
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony(V) fluoride compound with graphite
Nombre de nota 1:1 mixture
CAS 59839-60-0
Cantidad 25 g
Fórmula molecular CF5Sb
Número MDL MFCD00236643
Número UN UN2923
Sinónimo pentafluorostibine, c, methane; pentafluorostiborane, antimony pentafluoride; flavan, antimony pentafluoride; methane, methane; pentakis fluoranyl-$l^ 5-stibane, methane-pentafluoro-lambda∼5∼-stibane 1/1, antimony v fluoride compound with graphite, 1:1 mixture
Clave InChI NRLSWRYERFGPIB-UHFFFAOYSA-I
SMILES [C].F[Sb](F)(F)(F)F
Nombre IUPAC carbon; pentafluorostibane
Peso molecular (g/mol) 228.76
PubChem CID 45933604
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.75
Sensibilidad Moisture sensitive