Learn More
Óxido de antimonio(V), 30 % en H2O, dispersión coloidal, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7050968
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Pirorretardante
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-60-9
Fórmula molecular O5Sb2
Peso molecular (g/mol) 323.515
Número MDL MFCD00011216
Clave InChI LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40
PubChem CID 14813
Nombre IUPAC (dioxo-$l^{5}-estibanil)oxi-dioxo-$l^{5}-estibano
SMILES O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony(V) oxide
Nombre de nota Colloidal dispersion
Forma física Partículas de 0,03 micrómetros en líquido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.5
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30% in H2O