Learn More
Applied Biosystems™ Los consumibles de plástico Applied Biosystems MicroAmp EnduraPlate ofrecen un excelente rendimiento de PCR o qPCR en formatos desarrollados para satisfacer sus necesidades experimentales.
Solución ideal para trabajos que requieren una manipulación especial y un grado incluso mayor de durabilidad para el uso en experimentos con varios instrumentos
182.00€ - 4285.00€
Especificaciones
Código de barras | Incluye código de barras |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Línea de productos | MicroAmp™ |
Color | Sistema óptico, Transparente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15206343
|
Applied Biosystems™
4483485 |
20 placas |
182.00€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15253015
|
Applied Biosystems™
4483494 |
500 plates |
4285.00€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Optimizado para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems
- Certificación de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
- Construidas según el estándar ANSI™/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
- Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
- El uso de polipropileno y de un proceso de moldeo a altas temperaturas ayuda a evitar la unión de ADN, ARN y enzimas, mientras que el policarbonato proporciona estabilidad mecánica, planicidad y una durabilidad excelente.
- Opción ideal para su uso con instrumentos robóticos/automatizados y en experimentos con varios instrumentos (por ejemplo, un termociclador, un termociclador en tiempo real y un analizador genético)
- La estructura de pared fina permite ofrecer un ajuste perfecto en bloques térmicos con una excelente transferencia de calor del bloque térmico a la muestra
- La identificación de pocillo negra y fácil de leer ayuda a minimizar errores de pipeteo y mejora la productividad de la preparación de muestras
- Plataforma: Analizador genético 310, Analizador genético 3130, Analizador genético 3130xl, Analizador genético 3500 Dx, Analizador genético 3500, Analizador genético 3500xL Dx, Analizador genético 3500xL, Analizador de ADN 3730, Analizador de ADN 3730xl, Sistema 7500 Fast Dx, Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT Fast, StepOnePlus™, Termociclador Veriti™ Dx Fast, Termociclador Veriti Fast, Sistema ViiA™ 7 Dx Fast, Sistema ViiA 7 Fast
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sistema óptico, Transparente | |
Termociclador, analizador genético, analizador de ADN | |
Policarbonato/polipropileno, Polipropileno | |
96 | |
Fast |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
MicroAmp™ | |
Microplaca | |
Semi | |
0,2 ml | |
0,1 ml |