Learn More
Applied Biosystems™ MUSTANG PURPLE™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-well
Se utiliza para la calibración espectral MUSTANG PURPLE™ de su sistema RT-PCR 7500, ViiA™ 7, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 o QuantStudio™ 12K Flex con un bloque de 96 pocillos.
Marca:  Applied Biosystems™ 4461599
Código de producto. 15820423
  • 205.00€ / cada uno
Descripción
Las formulaciones de los tintes ayudarán a mejorar los resultados de multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes que forman parte sus experimentos de PCR en tiempo real.
Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas. La formulación del tinte mejorará los resultados de multiplexación, ya que se representan con mayor precisión los espectros fluorescentes que forman parte de sus experimentos de PCR en tiempo real.
Información de órdenes
Transporte en hielo seco; almacenar en congelador (entre - 5° y - 30 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C).
Sistema 7500, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 7, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 12K
PCR en tiempo real (PCRq)
1 plate
Mustang Purple™
Placa de calibración espectral de colorantes
Hielo seco
Calibración espectral