Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
475.00€ - 565.00€
Especificaciones
Carga de carbono | 12 % |
---|---|
pH | De 2 a 8 |
Longitud (métrico) | 10 mm |
Tamaño de poro | 100Å |
Área de la superficie | 310 m2/g |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10783877
|
Thermo Scientific™
77503-012101 |
2,1 mm | 10 mm | 3 μm |
565.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10330885
|
Thermo Scientific™
77503-013001 |
3 mm | 10 mm | 3 μm |
565.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11502851
|
Thermo Scientific™
77503-014001 |
4 mm | 10 mm | 3 μm |
565.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10095884
|
Thermo Scientific™
77505-012101 |
2,1 mm | 10 mm | 5 μm |
475.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10390925
|
Thermo Scientific™
77505-013001 |
3 mm | 10 mm | 5 μm |
510.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10126634
|
Thermo Scientific™
77505-014001 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
475.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders Thermo Scientific polar endcapped C18 phase
- Alternative selectively compared to conventional C18 phases
- Retention of polar compounds
- Compatible with 100% aqueous mobile phases
Especificaciones
12 % | |
10 mm | |
310 m2/g | |
Sí |
De 2 a 8 | |
100Å | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
L1 |